Learn More
4-Iodophenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10696724 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10696724 25 g Glasflasche 25 Gramm
10571282 1 g Glasflasche 1 Gramm
10381224 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10696724 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 359480250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5122-99-6 | C6H6BIO2 | 247.83 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5122-99-6
Summenformel C6H6BIO2
Molekulargewicht (g/mol) 247.83
MDL-Nummer MFCD01319014
InChI-Schlüssel PELJYVULHLKXFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenyl boronic acid, 4-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenylboronic acid, 4-iodophenylboronicacid, p-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenyl boronic acid, boronic acid, 4-iodophenyl, 4-boronoiodobenzene, pubchem6160, pubchem11574
PubChem CID 151254
IUPAC-Name (4-iodophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(I)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodophenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 322.0°C to 326.0°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 25g/L
Formelmasse 247.82
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodophenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.