Learn More
4-Iodphenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358056
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11358056 1 g 1 Gramm
11368056 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358056 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13345.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1798-06-7 | C8H7IO2 | 262.046 g/mol
4-Iodophenylacetic acid, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used in suzuki coupling reaction transport.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Iodophenylessigsäure, wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet. Sie wird auch im Suzuki-Kopplungsreaktionstransport verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1798-06-7
Summenformel C8H7IO2
Molekulargewicht (g/mol) 262.046
MDL-Nummer MFCD00082985
InChI-Schlüssel FJSHTWVDFAUNCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenylacetic acid, 2-4-iodophenyl acetic acid, 4-iodophenyl acetic acid, 4-iodophenylaceticacid, p-iodophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-iodo, 4-iodo-phenyl-acetic acid, pubchem18835, 4-iodoohenylacetic acid, 4-iodobenzeneacetic acid
PubChem CID 137214
IUPAC-Name 2-(4-Iodphenyl)essigsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodophenylacetic acid
Schmelzpunkt 136°bis 140 °C
Menge 1 g
Beilstein 1940558
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 262.05
Reinheit (%) 97%