Learn More
4-Iodphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10265260 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10265260
Marke: Thermo Scientific Acros 122390250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 540-38-5 | C6H5IO | 220.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-38-5
Summenformel C6H5IO
Molekulargewicht (g/mol) 220.01
MDL-Nummer MFCD00002327
InChI-Schlüssel VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodophenol, phenol, 4-iodo, phenol, p-iodo, 4-hydroxyiodobenzene, p-hydroxyiodobenzene, 4-hydroxyphenyl iodide, 4-iodo-phenol, unii-bh194bak0b, ccris 668, bh194bak0b
PubChem CID 10894
ChEBI CHEBI:43521
IUPAC-Name 4-Iodphenol
SMILES OC1=CC=C(I)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodophenol
Schmelzpunkt 89.0°C to 94.0°C
Farbe Beige bis Braun oder Rosa
Siedepunkt 287.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel IC6H4OH
Menge 25 g
Beilstein 06,208
Merck Index 15,5079
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formelmasse 220.01
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodophenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.