Learn More
4-Iodimidazol, 95 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15274338 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15274338 5 g 5 Gramm
15264338 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15274338 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 454320050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71759-89-2
Summenformel C3H3IN2
Molekulargewicht (g/mol) 193.98
MDL-Nummer MFCD01632213
InChI-Schlüssel BHCMXJKPZOPRNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodoimidazole, 4-iodo-1h-imidazole, 4 5-iodoimidazole, 4 5-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-3h-imidazole, 1h-imidazole, 4-iodo, 5-iodoimidazole, 4-iodo-imidazole, sftheqvilimkp@
PubChem CID 606522
IUPAC-Name 5-Iod-1H-Imidazol
SMILES IC1=CN=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodoimidazole
Schmelzpunkt 135.0°C to 136.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 193.98
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodoimidazole, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.