Learn More
4-Iodbiphenyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397309
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397309 25 g 25 Gramm
11377309 1 g 1 Gramm
11387309 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397309 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27453.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1591-31-7 | C12H9I | 280.11 g/mol
4-Iodobiphenyl is used as a starting material for the preparation of p-terphenyl derivatives. It is also used in Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Iodobiphenyl wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung von p-Terphenylderivaten verwendet. Wird auch in der Suzuki-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1591-31-7
Summenformel C12H9I
Molekulargewicht (g/mol) 280.11
MDL-Nummer MFCD00019028
InChI-Schlüssel NXYICUMSYKIABQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodobiphenyl, 4-iodo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-iodo, p-iodobiphenyl, 4-iododiphenyl, p-phenyliodobenzene, 4-biphenyl iodide, biphenyl, 4-iodo, 1-iodo-4-phenyl-benzene, 4-iodo-1-phenylbenzene
PubChem CID 15322
IUPAC-Name 1-Iod-4-Phenylbenzol
SMILES IC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodobiphenyl
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3077
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 280.11
Reinheit (%) 97%