Learn More
4-Iodbiphenyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Iodobiphenyl is used as a starting material for the preparation of p-terphenyl derivatives. It is also used in Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Iodobiphenyl wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung von p-Terphenylderivaten verwendet. Wird auch in der Suzuki-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Iodobiphenyl |
| Schmelzpunkt | 110°C to 114°C |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 280.11 |
| Reinheit (%) | 97% |