Learn More
4-Iodobenzylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11334356 5 g 5 Gramm
11324356 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334356 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19967.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 59528-27-7 | C7H9ClIN | 269.51 g/mol
4-Iodobenzylamine hydrochloride is used to prepare cyclic amide by reacting with methyl 4-bromomethyl-3-methoxycarbonylcinnamate in the presence of triethylamine. It is also used in pharmaceuticals, agrochemicals and dye industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Iodbenzylamin-Hydrochlorid wird zur Herstellung von zyklischem Amid verwendet, indem es mit Methyl-4-brommethyl-3-methoxycarbonylcinnamat in Gegenwart von Triethylamin reagiert. Es wird auch in der pharmazeutischen Industrie, in der Agrochemie und in der Farbstoffindustrie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59528-27-7
Summenformel C7H9ClIN
Molekulargewicht (g/mol) 269.51
MDL-Nummer MFCD04039324
InChI-Schlüssel GBJMURRFWZREHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodobenzylamine hydrochloride, 4-iodophenyl methanamine hydrochloride, 4-iodobenzylamine hcl, benzenemethanamine, 4-iodo-, hydrochloride, 4-iodophenyl methylamine, chloride, 1-4-iodophenyl methanamine hydrochloride, 4-iodobenzylamine, hydrochloride salt, 4-iodobenzylaminehydrochloride, pubchem3304, acmc-209tzk
PubChem CID 16217505
IUPAC-Name (4-iodphenyl)methanamin;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)I.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodobenzylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 275°C to 280°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 3691299
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 269.51
Reinheit (%) 97%