Learn More
4-Iodbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11426137 100 g 100 Gramm
11406137 5 g 5 Gramm
11416137 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25104.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3058-39-7 | C7H4IN | 229.02 g/mol
4-Iodobenzonitrile is used in organic synthesis. It is used as catalytic agent, petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Iodobenzonitril wird in der organischen Synthese verwendet. Es wird als Katalysator, petrochemisches Additiv verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3058-39-7
Summenformel C7H4IN
Molekulargewicht (g/mol) 229.02
MDL-Nummer MFCD00051310
InChI-Schlüssel XOKDXPVXJWTSRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzonitrile, benzonitrile, 4-iodo, p-cyanoiodobenzene, benzonitrile, p-iodo, 1-cyano-4-iodobenzene, 4-cyanoiodobenzene, 4-iodo-benzonitrile, 4-iodobenzenecarbonitrile, 4-iodbenzonitril, 4-iodo benzonitrile
PubChem CID 76467
IUPAC-Name 4-Iodbenzonitril
SMILES IC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodobenzonitrile
Schmelzpunkt 125°C to 127°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3439
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 229.02
Reinheit (%) 98%