Learn More
4-Iodbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Iodobenzonitrile is used in organic synthesis. It is used as catalytic agent, petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Iodobenzonitril wird in der organischen Synthese verwendet. Es wird als Katalysator, petrochemisches Additiv verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Iodobenzonitrile |
| Schmelzpunkt | 125°C to 127°C |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3439 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 229.02 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.