Learn More
4-Iodbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080931
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11449602
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10730.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 619-58-9 | C7H5IO2 | 248.02 g/mol
4-Iodobenzoic acid was used in the synthesis of [hydroxy(4-carboxyphenyl)iodonium]ion in situ that helps in the cleavage of a variety of alkenes. It is is used as anti-infective, contraceptive agent and x-ray contrast medium for diagnostic radiology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Iodbenzoesäure wurde bei der Synthese von [Hydroxy(4-carboxyphenyl)iodonium]ionen in situ verwendet, die bei der Spaltung einer Vielzahl von Alkenen helfen. Es wird als antiinfektiöses, empfängnisverhütendes Mittel und als Röntgenkontrastmittel für die diagnostische Radiologie verwendet.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar. Löslich in Alkohol & Ether.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-58-9
Summenformel C7H5IO2
Molekulargewicht (g/mol) 248.02
MDL-Nummer MFCD00002533
InChI-Schlüssel GHICCUXQJBDNRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzoic acid, benzoic acid, 4-iodo, benzoic acid, p-iodo, 4-iodo-benzoic acid, p-iodobenzenecarboxylic acid, 4-jodbenzoesaeure, unii-ipo4lyq1en, 4-jodbenzoesaeure german, 4-iodo benzoic acid, ipo4lyq1en
PubChem CID 12085
IUPAC-Name 4-Iodbenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(I)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodobenzoic acid
Schmelzpunkt ∼265°C (decomposition)
Dichte 2.18
Menge 10 g
Beilstein 1860232
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Partly miscible with water. Soluble in alcohol & ether.
Formelmasse 248.02
Reinheit (%) 97%