Learn More
4-Iodbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469602
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469602 250 g 250 Gramm
11449602 10 g 10 Gramm
11459602 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469602 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10730.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 619-58-9 | C7H5IO2 | 248.02 g/mol
4-Iodobenzoic acid was used in the synthesis of [hydroxy(4-carboxyphenyl)iodonium]ion in situ that helps in the cleavage of a variety of alkenes. It is is used as anti-infective, contraceptive agent and x-ray contrast medium for diagnostic radiology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Iodbenzoesäure wurde bei der Synthese von [Hydroxy(4-carboxyphenyl)iodonium]ionen in situ verwendet, die bei der Spaltung einer Vielzahl von Alkenen helfen. Es wird als antiinfektiöses, empfängnisverhütendes Mittel und als Röntgenkontrastmittel für die diagnostische Radiologie verwendet.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar. Löslich in Alkohol & Ether.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-58-9
Summenformel C7H5IO2
Molekulargewicht (g/mol) 248.02
MDL-Nummer MFCD00002533
InChI-Schlüssel GHICCUXQJBDNRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzoic acid, benzoic acid, 4-iodo, benzoic acid, p-iodo, 4-iodo-benzoic acid, p-iodobenzenecarboxylic acid, 4-jodbenzoesaeure, unii-ipo4lyq1en, 4-jodbenzoesaeure german, 4-iodo benzoic acid, ipo4lyq1en
PubChem CID 12085
IUPAC-Name 4-Iodbenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(I)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodobenzoic acid
Schmelzpunkt ∼265°C (decomposition)
Dichte 2.18
Menge 250 g
Beilstein 1860232
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Partly miscible with water. Soluble in alcohol & ether.
Formelmasse 248.02
Reinheit (%) 97%