Learn More
4-Iodbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495867 100 g 100 Gramm
11475867 5 g 5 Gramm
11485867 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24416.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.62 CHF
    356.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 82.97 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98-61-3 | C6H4ClIO2S | 302.51 g/mol
It is used as intermediate in organic syntheses & in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt in organischen Synthesen & in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits- und Lichtempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-61-3
Summenformel C6H4ClIO2S
Molekulargewicht (g/mol) 302.51
MDL-Nummer MFCD00007441
InChI-Schlüssel POXFXTSTVWDWIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pipsyl chloride, 4-iodobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-iodo, p-iodobenzenesulfonyl chloride, 4-iodobenzenesulphonyl chloride, 4-iodobenzenesulfonylchloride, 4-iodophenylsulfonyl chloride, iodobenzene-p-sulfonyl chloride, unii-mvl274ezog, mvl274ezog
PubChem CID 7399
IUPAC-Name 4-Iodbenzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 79°C to 84°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2691661
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Merck Index 14,7486
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 302.52
Reinheit (%) 97%