Learn More
4-Iodbenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497997 25 g 25 Gramm
15477997 1 g 1 Gramm
15487997 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15497997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51119.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5122-99-6 | C6H6BIO2 | 247.83 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5122-99-6
Summenformel C6H6BIO2
Molekulargewicht (g/mol) 247.83
MDL-Nummer MFCD01319014
InChI-Schlüssel PELJYVULHLKXFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenyl boronic acid, 4-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenylboronic acid, 4-iodophenylboronicacid, p-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenyl boronic acid, boronic acid, 4-iodophenyl, 4-boronoiodobenzene, pubchem6160, pubchem11574
PubChem CID 151254
IUPAC-Name (4-iodophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(I)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodobenzeneboronic acid
Menge 25 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 247.83
Reinheit (%) 97%