Learn More
4-Iodbenzaldehyd, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378416
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378416 250 mg 250 Milligramm
11358416 1 g 1 Gramm
11368416 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378416 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17448.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15164-44-0 | C7H5IO | 232.02 g/mol
4-Iodobenzaldehyde is used in synthesis of 4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde, 5,15-dimesityl-10-(3-[2-(trimethylsilyl)ethynyi]phenyl}-20-(4-iodophenyl)porphyrin, and 5,15-dimesityl-10-[3,5-bis{2-[4-(N,N?-difluoroboryl-1,9-dimethyidipyrrin-5-yl)-phenyl]ethynyl}phenyl]-20-(4-iodophenyl)porphyrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Iodobenzaldehyd wird zur Synthese von 4-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyd, 5,15-Dimesityl-10-(3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyi]phenyl}-20-(4-Iodophenyl)porphyrin und 5,15-Dimesityl-10-[3,5-bis{2-[4-(N,N′-Difluorboryl-1,9-Dimethyidipyrrin-5-yl)-Phenyl]ethynyl}phenyl]-20-(4-Iodophenyl)porphyrin verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es ist empfindlich gegenüber Luft und Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15164-44-0
Summenformel C7H5IO
Molekulargewicht (g/mol) 232.02
MDL-Nummer MFCD00039576
InChI-Schlüssel NIEBHDXUIJSHSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-iodo, 4-iodo-benzaldehyde, iodobenzenecarbaldehyde, 4-iodo benzaldehyde, pubchem5349, acmc-1bpp9, intermediates-zcf02160, 4-iodobenzaldehyde, ksc181a1r
PubChem CID 96657
IUPAC-Name 4-Iodbenzaldehyd
SMILES IC1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodobenzaldehyde
Schmelzpunkt 76°C to 78°C
Menge 250 mg
Beilstein 636101
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 232.02
Reinheit (%) ≥98%