Learn More
4-Iodanisol, TRC
Artikelnummer. 30402818
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30402818 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30402818 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI686845100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodoanisole
CAS 696-62-8
Summenformel C7H7IO
Menge 100 g
Synonym 1-iodo-4-methoxybenzene, p-Iodoanisole, 1-Iodo-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-iodobenzene, 4-Iodomethoxybenzene, 4-Iodophenyl Methyl Ether, 4-Methoxy-1-iodobenzene, 4-Methoxyiodobenzene, 4-Methoxyphenyl Iodide, NSC 60727, p-Iodoanisole, p-Iodomethoxybenzene, p-Iodophenyl Methyl Ether, p-Methoxyiodobenzene, p-Methoxyphenyl Iodide
InChI-Formel InChI=1S/C7H7IO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
SMILES COc1ccc(I)cc1
IUPAC-Name 1-iod-4-Methoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 234.03
Formelmasse 233.9542