Learn More
4-Iodanilin, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-Iodoaniline |
| CAS | 540-37-4 |
| Summenformel | C6H6IN |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 1-Iodo-4-aminobenzene, 4-Iodobenzenamine, 4-Iodobenzeneamine, 4-Iodophenylamine, NSC 9246, p-Aminoiodobenzene, p-Aminophenyl Iodide, p-Iodoaniline |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6IN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2 |
| SMILES | Nc1ccc(I)cc1 |
| IUPAC-Name | 4-Iodanilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 219.02 |
| Formelmasse | 218.9545 |