Learn More
4-Iodanilin, TRC
Artikelnummer. 30408519
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408519 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408519 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI68680010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodoaniline
CAS 540-37-4
Summenformel C6H6IN
Menge 10 g
Synonym 1-Iodo-4-aminobenzene, 4-Iodobenzenamine, 4-Iodobenzeneamine, 4-Iodophenylamine, NSC 9246, p-Aminoiodobenzene, p-Aminophenyl Iodide, p-Iodoaniline
InChI-Formel InChI=1S/C6H6IN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
SMILES Nc1ccc(I)cc1
IUPAC-Name 4-Iodanilin
Molekulargewicht (g/mol) 219.02
Formelmasse 218.9545