Learn More
4-Iodoanilin, 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 156610250
Additional Details : CAS : 540-37-4 Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
540-37-4 | |
219.02 | |
p-iodoaniline, benzenamine, 4-iodo, 4-iodobenzenamine, aniline, p-iodo, p-aminophenyl iodide, aniline, 4-iodo, 4-iodo-aniline, 4-iodophenylamine, 4-iodo-benzenamine, 4-iodo-phenylamine | |
4-Iodanilin |
C6H6IN | |
VLVCDUSVTXIWGW-UHFFFAOYSA-N | |
10893 | |
C1=CC(=CC=C1N)I |
Spezifikation
4-Iodoaniline | |
Glasflasche | |
59.0°C to 64.0°C | |
540-37-4 | |
C6H6IN | |
12,67 | |
p-iodoaniline, benzenamine, 4-iodo, 4-iodobenzenamine, aniline, p-iodo, p-aminophenyl iodide, aniline, 4-iodo, 4-iodo-aniline, 4-iodophenylamine, 4-iodo-benzenamine, 4-iodo-phenylamine | |
VLVCDUSVTXIWGW-UHFFFAOYSA-N | |
4-Iodanilin | |
10893 | |
Kristallines Pulver oder Nadeln |
Authentic | |
Beige bis braun-grau | |
25g | |
98.5% min. (GC) | |
IC6H4NH2 | |
15,507 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform and ether | |
C1=CC(=CC=C1N)I | |
219.02 | |
219.02 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Iodoaniline
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.