Learn More
4-Jod-o-phenylendiamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431689
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15431689 5 g 5 Gramm
15441689 250 mg 250 Milligramm
15421689 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431689 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64469.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21304-38-1 | C6H7IN2 | 234.04 g/mol
It is employed in the synthesis of N-(Benzimidazol-2-ylmethyl)iminodiacetic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Synthese von N-(Benzimidazol-2-ylmethyl)Iminodiessigsäuren verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Licht, Säuren und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21304-38-1
Summenformel C6H7IN2
Molekulargewicht (g/mol) 234.04
MDL-Nummer MFCD08669466
InChI-Schlüssel FUOSRKZBOIVBOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diamino-4-iodobenzene, 4-iodo-1,2-diaminobenzene, 4-iodo-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-iodo, 4-iodo-1,2-benzenediamine, 4-iodo-benzene-1,2-diamine, ambkkkkk335, 2-amino-5-iodoaniline, 2-amino4-iodophenylamine
PubChem CID 11207049
IUPAC-Name 4-iodbenzol-1,2-Diamin
SMILES NC1=C(N)C=C(I)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-o-phenylenediamine
Schmelzpunkt 73°C to 77°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2716284
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 234.04
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest