missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Jod-o-phenylendiamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7055799
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
21304-38-1
C6H7IN2
234.04
MFCD08669466
FUOSRKZBOIVBOS-UHFFFAOYSA-N
1,2-diamino-4-iodobenzene, 4-iodo-1,2-diaminobenzene, 4-iodo-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-iodo, 4-iodo-1,2-benzenediamine, 4-iodo-benzene-1,2-diamine, ambkkkkk335, 2-amino-5-iodoaniline, 2-amino4-iodophenylamine
11207049
4-iodobenzene-1,2-diamine
NC1=C(N)C=C(I)C=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
21304-38-1
C6H7IN2
234.04
MFCD08669466
FUOSRKZBOIVBOS-UHFFFAOYSA-N
1,2-diamino-4-iodobenzene, 4-iodo-1,2-diaminobenzene, 4-iodo-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-iodo, 4-iodo-1,2-benzenediamine, 4-iodo-benzene-1,2-diamine, ambkkkkk335, 2-amino-5-iodoaniline, 2-amino4-iodophenylamine
11207049
4-iodobenzene-1,2-diamine
NC1=C(N)C=C(I)C=C1

It is employed in the synthesis of N-(Benzimidazol-2-ylmethyl)iminodiacetic acids.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Wird bei der Synthese von N-(Benzimidazol-2-ylmethyl)Iminodiessigsäuren verwendet.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Licht, Säuren und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-o-phenylenediamine
Schmelzpunkt 73°C to 77°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2716284
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 234.04
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'