Learn More
4-Iod-5-Methylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10789215
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10789215
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC26311DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7064-38-2
Summenformel C28H36N4O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 588.74
MDL-Nummer MFCD06411541
InChI-Schlüssel GDARZPKSXSXRDC-JCMHNJIXNA-N
Synonym 4-iodo-5-methylisoxazole, 4-iodo-5-methyl-isoxazole, isoxazole,4-iodo-5-methyl, isoxazole, 4-iodo-5-methyl
PubChem CID 2795461
SMILES CCCN1C(=O)C(C#N)=C(C)C(\C=C2/SC(=S)N(CCCCCC(O)=O)C2=O)=C1N1CCCC(C1)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-5-methyl-isoxazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
IUPAC-Name 6-[(5Z)-5-({5-cyano-2-[3-(ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]-4-methyl-6-oxo-1-propyl-1,6-dihydropyridin-3-yl}methylidene)-4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-3-yl]hexanoic acid
Formelmasse 208.98
Reinheit (%) 97%