Learn More
4-Iod-3-(Trifluormethyl)-1-H-Pyrazol, 97 %, Acros Organics
Artikelnummer. 11976231 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
1 g; Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11976231 1 g; Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11976231 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 444820010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
CAS 866638-72-4
Schmelzpunkt 139.0°C to 141.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H2F3IN2
Menge 1 g
Synonym 4-iodo-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-iodo-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo-3-trifluoromethyl, acmc-209qaw, 4-iodo-3-trifluoromethyl pyrazole, 3-trifluoromethyl-4-iodo-1h-pyrazole, 4-iodo-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole
InChI-Schlüssel XRUHSOXIZMYOHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=NNC(=C1I)C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-Iod-5-(Trifluormethyl)-1H-Pyrazol
Molekulargewicht (g/mol) 261.97
PubChem CID 16069792
Formelmasse 261.97
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.