Learn More
4-Iod-3-nitrotoluol, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10459052 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 10459052
Marke: Thermo Scientific Acros 326300050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-3-nitrotoluene
Namenshinweis 97%
CAS 5326-39-6
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 52°C to 54°C
Farbe Orange bis Braun
Flammpunkt 110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H6INO2
MDL-Nummer MFCD00024196
Menge 5 g
Synonym 4-iodo-3-nitrotoluene, benzene, 1-iodo-4-methyl-2-nitro, 3-nitro-4-iodotoluol, 3-nitro-4-iodotoluene, pubchem4550, acmc-209l5f, ksc597g8t, 4-jod-3-nitro-1-methylbenzol, 1-iodo-4-methyl-2-nitro-benzene
InChI-Schlüssel DKYCDXAZCHMPSJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(I)C(=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-Name 1-iodo-4-methyl-2-nitrobenzene
Molekulargewicht (g/mol) 263.03
PubChem CID 138455
Formelmasse 263.03
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Glimmpulver