Learn More
4-Jod-3-Methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778884
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
4949-69-3
MFCD01569451
UISBOJCPTKUBIC-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-4-iodoaniline, 2-iodo 5-aminotoluene, 4-iodo-3-methyl aniline, acmc-1ak0z, benzenamine,4-iodo-3-methyl
2734275
4-Iod-3-Methylanilin
CC1=C(C=CC(=C1)N)I
4949-69-3
MFCD01569451
UISBOJCPTKUBIC-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-4-iodoaniline, 2-iodo 5-aminotoluene, 4-iodo-3-methyl aniline, acmc-1ak0z, benzenamine,4-iodo-3-methyl
2734275
4-Iod-3-Methylanilin
CC1=C(C=CC(=C1)N)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-3-methylaniline
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 50°C to 55°C
Farbe beige-braun bis grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H8IN
Menge 5 g
Molekulargewicht (g/mol) 233.05
Formelmasse 233.05
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Iodo-3-methylaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.