Learn More
4-Iod-3,5-Dimethylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7024726
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11428747
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19911.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10557-85-4
Summenformel C5H6INO
Molekulargewicht (g/mol) 223.01
MDL-Nummer MFCD00173743
InChI-Schlüssel NMNOXVWRJISEFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-iodoisoxazole, 4-iodo-3,5-dimethylisoxazole, isoxazole, 4-iodo-3,5-dimethyl, 4-iodo-3,5-dimethyl-isoxazole, 3,5-dimethyl-4-iodoisorazole, pubchem3546, buttpark 97\06-60, acmc-2098gw, ksc496a2p, 3.5-dimethyl-4-iodoisorazole
PubChem CID 613883
IUPAC-Name 4-Iod-3,5-dimethyl-1,2-oxazol
SMILES CC1=C(I)C(C)=NO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-3,5-dimethylisoxazole
Schmelzpunkt 51°C to 55°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 223.01
Reinheit (%) 97%