Learn More
4-Iod-3,5-Dimethylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11438747
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438747 5 g 5 Gramm
11428747 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438747 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19911.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10557-85-4
Summenformel C5H6INO
Molekulargewicht (g/mol) 223.01
MDL-Nummer MFCD00173743
InChI-Schlüssel NMNOXVWRJISEFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-iodoisoxazole, 4-iodo-3,5-dimethylisoxazole, isoxazole, 4-iodo-3,5-dimethyl, 4-iodo-3,5-dimethyl-isoxazole, 3,5-dimethyl-4-iodoisorazole, pubchem3546, buttpark 97\06-60, acmc-2098gw, ksc496a2p, 3.5-dimethyl-4-iodoisorazole
PubChem CID 613883
IUPAC-Name 4-Iod-3,5-dimethyl-1,2-oxazol
SMILES CC1=C(I)C(C)=NO1
Spécification
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-3,5-dimethylisoxazole
Schmelzpunkt 51°C to 55°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 223.01
Reinheit (%) 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.