Learn More
4-Jod-2-Nitroanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441687
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11441687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25666.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 52692-09-8 | C7H6INO3 | 279.033 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52692-09-8
Summenformel C7H6INO3
Molekulargewicht (g/mol) 279.033
MDL-Nummer MFCD08060933
InChI-Schlüssel WULXGCDMVLQZBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-2-nitroanisole, 4-iodo-1-methoxy-2-nitro-benzene, benzene, 4-iodo-1-methoxy-2-nitro, 2-nitro-4-iodoanisole, acmc-1amtn, 4-methoxy-3-nitroiodobenzene, benzene,4-iodo-1-methoxy-2-nitro, 4-iodanyl-1-methoxy-2-nitro-benzene
PubChem CID 12249866
IUPAC-Name 4-iod-1-methoxy-2-nitrobenzol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)I)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-2-nitroanisole
Schmelzpunkt 96°C to 98°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 279.04
Reinheit (%) 98%