Learn More
4-Iod-2,6-Dimethylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468687 10 g 10 Gramm
11458687 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19840.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10570-67-9 | C8H9IO | 248.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10570-67-9
Summenformel C8H9IO
Molekulargewicht (g/mol) 248.06
MDL-Nummer MFCD00094415
InChI-Schlüssel HUUNIMCCAGNBDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-4-iodophenol, 4-iodo-2,6-dimethyl-phenol, 4-iodo-2,6-xylenol, acmc-2098hg, phenol,4-iodo-2,6-dimethyl, huunimccagnbdf-uhfffaoysa, phenol, 4-iodo-2,6-dimethyl
PubChem CID 555318
IUPAC-Name 4-Iod-2,6-dimethylphenol
SMILES CC1=CC(I)=CC(C)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-2,6-dimethylphenol
Schmelzpunkt 96°C to 101°C
Menge 10 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 248.06
Reinheit (%) 97%