Learn More
4-Iodo-2,6-dimethylphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Iodo-2, 6-dimethylphenol |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 248.06 |
| Reinheit (%) | 97% |