Learn More
4-Iod-2,5-Dimethylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460030 5 g 5 Gramm
11450030 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460030 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50565.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 114971-53-8 | C8H9IO | 248.063 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114971-53-8
Summenformel C8H9IO
Molekulargewicht (g/mol) 248.063
MDL-Nummer MFCD00219922
InChI-Schlüssel RFAXNKKOQUYDKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethyl-4-iodophenol, 4-iodo-2,5-dimethyl-phenol, phenol,4-iodo-2,5-dimethyl, acmc-20aoag, 2-hydroxy-5-iodo-p-xylene, 4-iodanyl-2,5-dimethyl-phenol
PubChem CID 2736261
IUPAC-Name 4-Iod-2,5-Dimethylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1I)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-2,5-dimethylphenol
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 248.06
Reinheit (%) 98%