Learn More
4-Hydroxychinolin-2-carbonsäure, Hydrat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10755191 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10755191 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10755191 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 121910010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, hydrate
Namenshinweis 98%
CAS 345909-35-5
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 275,0 °C
Farbe Braun bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H7NO3
MDL-Nummer MFCD00149476
Menge 1 g
Beilstein 22, 230
Merck Index 14, 5327
Synonym 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid hydrate, kynurenic acid hydrate, kynurenic acid monohydrate, 4-hydroxyquinaldic acid hydrate, c10h7no3.h2o, 2-carboxy-4-hydroxyquinoline hydrate, 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, hydrate, 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid,hydrate,98, 4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate 1:1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.9g/L water (100°C). Other solubilities: soluble in hot alcohol, insoluble in ether, very soluble in alkali
InChI-Schlüssel HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2C(O)=C1
IUPAC-Name 4-Oxo-1H-Chinolin-2-Carbonsäure;Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 189.17
PubChem CID 18530299
Formelmasse 189.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.