Learn More
4-Hydroxychinolin-2-carbonsäure Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15750799 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15750799 25 g 25 Gramm
15740799 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15750799 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 121910250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 345909-35-5 | C10H7NO3 | 189.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 345909-35-5
Summenformel C10H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 189.17
MDL-Nummer MFCD00149476
InChI-Schlüssel HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid hydrate, kynurenic acid hydrate, kynurenic acid monohydrate, 4-hydroxyquinaldic acid hydrate, c10h7no3.h2o, 2-carboxy-4-hydroxyquinoline hydrate, 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, hydrate, 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid,hydrate,98, 4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate 1:1
PubChem CID 18530299
IUPAC-Name 4-Oxo-1H-Chinolin-2-Carbonsäure;Hydrat
SMILES OC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, hydrate
Schmelzpunkt 275,0 °C
Infrarotspektrum Echt
Menge 25 g
Beilstein 22,23
Merck Index 14,5327
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.9g/L water (100°C). Other solubilities: soluble in hot alcohol, insoluble in ether, very soluble in alkali
Formelmasse 189.17
Reinheit (%) 98%