Learn More
4-Hydroxychinazolin 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10725381 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10725381 25 g Glasflasche 25 Gramm
10487192 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10725381 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 121880250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 491-36-1
Summenformel C8H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
MDL-Nummer MFCD00511302
InChI-Schlüssel QMNUDYFKZYBWQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyquinazoline, 4-quinazolinol, quinazolin-4-ol, quinazolin-4 3h-one, 4 3h-quinazolinone, 4-quinazolone, 4-quinazolinone, 4 1h-quinazolinone, 4-oxoquinazoline, 3,4-dihydroquinazolin-4-one
PubChem CID 63112
IUPAC-Name 1H-Chinazolin-4-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N=CN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxyquinazoline
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 215.0°C to 219.0°C
Farbe Beige bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 24, 143
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxyquinazoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke