Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4';-Hydroxypropiophenone |
| Namenshinweis | 98+% |
| CAS | 70-70-2 |
| CAS Min. % | 98.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 147°C to 151°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98+% |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Mehr anzeigen |