Learn More
4-Hydroxyphthalsäure, TRC
Artikelnummer. 30391443
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30391443 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30391443 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9631451G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxyphthalic acid
CAS 610-35-5
Summenformel C8 H6 O5
Menge 1 g
Synonym 3,4-Dicarboxyphenol, AKOS 237-77, Rarechem AL BO 0808, 4-Hydroxy-1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-HPA
InChI-Formel InChI=1S/C8H6O5/c9-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccc(O)cc1C(=O)O
IUPAC-Name 4-hydroxyphthalsäure
Molekulargewicht (g/mol) 182.13
Formelmasse 182.0215