Learn More
4-Hydroxyphenloborsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2690689 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10522242
Marke: Thermo Scientific Acros 369420010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 71597-85-8 | C6H7BO3 | 137.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71597-85-8
Summenformel C6H7BO3
Molekulargewicht (g/mol) 137.93
MDL-Nummer MFCD01074628
InChI-Schlüssel COIQUVGFTILYGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyphenyl boronic acid, 4-hydroxybenzeneboronic acid, 4-boronophenol, 4-hydroxyphenyl boranediol, p-hydroxyphenylboronic acid, 4-hydroxyphenyl-boronic acid, boronic acid, 4-hydroxyphenyl, pubchem1729, acmc-209ojb
PubChem CID 2734360
IUPAC-Name (4-hydroxyphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxyphenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 285.0°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 25g/L
Formelmasse 137.93
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxyphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.