Learn More
4-Hydroxyphenylessigsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30051925
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051925 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051925 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0013.130025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Hydroxyphenylessigsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxyphenylacetic acid
CAS 156-38-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Hydroxyphenylacetic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H8 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4-Hydroxyphenylacetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)Cc1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 2-(4-Hydroxyphenyl)Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Menge 25 mg
Formelmasse 152,0473 g/mol