Learn More
4-Hydroxyphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497257 25 g 25 Gramm
11407267 100 g 100 Gramm
11417267 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15018.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 156-38-7 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
It is used as a reagent in the acylation of phenols and amines. It is also used for fluorometric determination of oxidative enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Reagenz bei der Acylierung von Phenolen und Aminen verwendet. Es wird auch für die fluorometrische Bestimmung von oxidativen Enzymen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156-38-7
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
MDL-Nummer MFCD00004347
InChI-Schlüssel XQXPVVBIMDBYFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyphenylacetic acid, 2-4-hydroxyphenyl acetic acid, p-hydroxyphenylacetic acid, 4-hydroxyphenyl acetic acid, 4-hydroxyphenylacetate, 4-hydroxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy, p-hydroxyphenyl acetic acid, parahydroxy phenylacetic acid, 4-carboxymethylphenol
PubChem CID 127
ChEBI CHEBI:18101
IUPAC-Name 2-(4-Hydroxyphenyl)Essigsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxyphenylacetic acid
Schmelzpunkt 148°C to 150°C
Menge 25 g
Beilstein 1448766
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. Slightly soluble in water.
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxyphenylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxyphenylacetic acid