Learn More
4-Hydroxyphenylacetamid, TRC
Artikelnummer. 30390812
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30390812 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30390812 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94904550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17194-82-0
Summenformel C8 H9 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
Synonym 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, Atenolol Imp. A (EP), Benzeneacetamide, 4-hydroxy-, Acetamide, 2-(p-hydroxyphenyl)- (7CI,8CI), 4-Hydroxybenzeneacetamide, (4-Hydroxyphenyl)acetamide, (p-Hydroxyphenyl)acetamide, 2-(p-Hydroxyphenyl)acetamide, NSC 187193, p-(Carbamoylmethyl)phenol
IUPAC-Name 2-(4-hydroxyphenyl)acetamid
SMILES NC(=O)Cc1ccc(O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
Formelmasse 151.0633