missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Hydroxyphenylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7077575
29.86 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2444-19-1
C13H10O3
214.22
MFCD00053304
JFAXJRJMFOACBO-UHFFFAOYSA-N
hydroquinone monobenzoate, p-hydroxyphenyl benzoate, unii-zcy7o225cp, 4-benzoyloxyphenol, 1,4-diphenol, 1-benzoate, benzoic acid 4-hydroxyphenyl ester, 4-hydroxyphenyl benzoate, zcy7o225cp, 4-hydroxyphenylbenzoate, 4-hydroxyphenylbenzoat
75549
(4-Hydroxyphenyl)-Benzoat
OC1=CC=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2444-19-1
C13H10O3
214.22
MFCD00053304
JFAXJRJMFOACBO-UHFFFAOYSA-N
hydroquinone monobenzoate, p-hydroxyphenyl benzoate, unii-zcy7o225cp, 4-benzoyloxyphenol, 1,4-diphenol, 1-benzoate, benzoic acid 4-hydroxyphenyl ester, 4-hydroxyphenyl benzoate, zcy7o225cp, 4-hydroxyphenylbenzoate, 4-hydroxyphenylbenzoat
75549
(4-Hydroxyphenyl)-Benzoat
OC1=CC=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxyphenyl benzoate
Schmelzpunkt 164.0°C to 165.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'