Learn More
(4-Hydroxyphenyl)-2-Propionsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10155510 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10155510 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10155510 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 302680050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Hydroxyphenyl)-2-propionic acid
Namenshinweis 98%
CAS 938-96-5
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 131.6°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H10O3
MDL-Nummer MFCD00128847
Menge 5 g
Synonym 2-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 2-4-hydroxyphenyl propionic acid, 4-hydroxyhydratropate, 4-hydroxyhydratropic acid, 4-hydroxyphenyl-2-propionic acid, 2-4'-hydroxyphenyl-propionic acid, 2-4-hydroxyphenyl propionate, acmc-209ro0, 4-hydroxyphenyl propanoic acid, methyl 4-hydroxyphenylacetic acid
InChI-Schlüssel ZHMMPVANGNPCBW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)O)C(=O)O
IUPAC-Name 2-(4-Hydroxyphenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
PubChem CID 102526
ChEBI CHEBI:1868
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Brocken