Learn More
4'-Hydroxynonanophenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4'-Hydroxynonanophenone |
| CAS | 14392-69-9 |
| Summenformel | C15 H22 O2 |
| Menge | 2 g |
| Synonym | 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-nonanone, Pelargonyl-4-phenol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-15(17)13-9-11-14(16)12-10-13/h9-12,16H,2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCC(=O)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-Name | 1-(4-Hydroxyphenyl)nonan-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 234.34 |
| Formelmasse | 234.162 |