Learn More
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10364642 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
1g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10364642 1g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10364642 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 369470010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
CAS 59016-93-2
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C7H9BO3
MDL-Nummer MFCD00792672
Menge 1g
Synonym 4-hydroxymethyl phenylboronic acid, 4-hydroxymethyl benzeneboronic acid, 4-hydroxymethyl phenyl boronic acid, 4-hydroxymethylphenyl boronic acid, 4-hydroxymethylphenylboronic acid, 4-boronobenzyl alcohol, p-hydroxymethyl phenylboronic acid, 4-hydroxymethyl phenyl boranediol
InChI-Schlüssel PZRPBPMLSSNFOM-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)CO)(O)O
IUPAC-Name [4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
Molekulargewicht (g/mol) 151.956
PubChem CID 2734706
Formelmasse 151.96
Reinheit (%) ≥96.0%