Learn More
4-(Hydroxymethyl)phenoxyessigsäure, 97 %, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid |
| CAS | 68858-21-9 |
| CAS Min. % | 96.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 107°C to 112°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
| Summenformel | C9H10O4 |
| Menge | 5 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.