Learn More
4-Hydroxymethylpendimethalin, TRC
Artikelnummer. 30391658
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30391658 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30391658 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH59406025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56750-76-6
Summenformel C13 H19 N3 O5
Molekulargewicht (g/mol) 297.31
Synonym 4-[(1-Ethylpropyl)amino]-2-methyl-3,5-dinitrobenzenemethanol, 4-(Hydroxymethyl)pendimethalin, 4-[(1-Ethylpropyl)amino]-2-methyl-3,5-dinitrobenzyl alcohol, α4-Hydroxypendimethalin
IUPAC-Name [2-Methyl-3,5-Dinitro-4-(Pentan-3-Ylamino)Phenyl]Methanol
SMILES CCC(CC)Nc1c(cc(CO)c(C)c1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pendimethalin-4-hydroxymethyl
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H19N3O5/c1-4-10(5-2)14-12-11(15(18)19)6-9(7-17)8(3)13(12)16(20)21/h6,10,14,17H,4-5,7H2,1-3H3
Formelmasse 297.1325