Learn More
4-Hydroxyindol, TRC
Artikelnummer. 30396095
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30396095 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396095 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH943515250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Indol-4-ol
CAS 2380-94-1
Summenformel C8 H7 N O
Menge 250 mg
Synonym 1H-Indol-4-ol, Pindolol Imp. E (EP), 4-Hydroxyindole
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9-7/h1-5,9-10H
SMILES Oc1cccc2[nH]ccc12
IUPAC-Name 1H-indol-4-ol
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
Formelmasse 133.0528