Learn More
4-Hydroxydiphenylamin, TRC
Artikelnummer. 30407948
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30407948 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407948 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH941750100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxydiphenylamine
CAS 122-37-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C12H11NO
Menge 100 mg
Synonym p-Hydroxydiphenylamine, Phenol, 4-(phenylamino)-, Phenol, p-anilino- (8CI), 4-(Phenylamino)phenol, 4-Anilinophenol, 4-Hydroxydiphenylamine, N-(4-Hydroxyphenyl)aniline, N-Phenyl-p-aminophenol, NSC 1543, VTI 1, VTI 1 (phenol), p-(Phenylamino)phenol, p-Anilinophenol, p-Hydroxydiphenylamine, p-Hydroxyldiphenylamine, p-Oxydiphenylamine
InChI-Formel InChI=1S/C12H11NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13-14H
SMILES OC1=CC=C(C=C1)NC=2C=CC=CC2
IUPAC-Name 4-Anilinophenol
Molekulargewicht (g/mol) 185.22
Formelmasse 185.0841
Reinheit (%) >95