Learn More
4'-Hydroxydiclofenac, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15937502 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15937502 10 mg geliefert 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15937502 Lieferant Honeywell Fluka Lieferanten-Nr. R133610MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackung Glasflasche
CAS 64118-84-9
Physikalische Form Fest
Industry Type NSAIDS
Menge 10 mg geliefert
Güte Analysenstandard