Learn More
4-Hydroxycarbazol, Mikromol™
Beschreibung
4-Hydroxycarbazol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxycarbazole |
| CAS | 52602-39-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-Hydroxycarbazole |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C12H9NO |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 9H-Carbazol-4-ol, 4-Carbazolol, 4-Hydroxy-9H-carbazole, SKF 106023, 4-Hydroxy Carbazole, 4-Carbazolol (6CI), 4-Hydroxycarbazole, SKF-106023, Carvedilol intermediate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H9NO/c14-11-7-3-6-10-12(11)8-4-1-2-5-9(8)13-10/h1-7,13-14H |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=CC=C3O |
| IUPAC-Name | 9H-Carbazol-4-ol |
| Mehr anzeigen |