Learn More
4-Hydroxybuttersäure-Methylester (>80 %), TRC
Artikelnummer. 30005735
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30005735 1 g 1 Gramm
30005852 500 mg 500 Milligramm
17900915 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005735 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH8330301G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 925-57-5
Summenformel C5 H10 O3
Molekulargewicht (g/mol) 118.13
Synonym Butanoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, Butyric acid, 4-hydroxy-, methyl ester (7CI,8CI), 4-Hydroxybutyric acid methyl ester, Methyl 4-hydroxybutanoate, Methyl 4-hydroxybutyrate, Methyl γ-hydroxybutyrate
IUPAC-Name Methyl-4-Hydroxybutanoat
SMILES COC(=O)CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybutyric Acid Methyl Ester
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O3/c1-8-5(7)3-2-4-6/h6H,2-4H2,1H3
Formelmasse 118.063